Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal
Proporciona lecturas rápidas y precisas. El papel indicador de pH universal Fisherbrand™ incluye una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Papel de filtro humedecido con uno o varios indicadores de pH de color
- Gama económica de pH 0 a 14
- Disponibles en una amplia variedad de formatos para satisfacer las necesidades individuales
- Tabla de referencia en la que se muestran los cambios de color en pasos de pH2
Especificaciones
De 1 a 14 | |
10 paquetes | |
50 mm |
Tubo | |
Papel indicador de pH universal | |
10 mm |