Learn More
Fisherbrand™ Universal pH Indicator Paper
Proporciona lecturas rápidas y precisas. El papel indicador de pH universal Fisherbrand™ incluye una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Peso : 0.01000kg
Code produit. 12335378
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Description
Description
  • Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
  • Economic range of pH 0 to 14
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows color changes in steps of pH2
Spécification
Spécification
De 0 a 10
10 Pack
50 mm
Tube
Grade 911
10 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions