Learn More
Fisherbrand™ Universal pH Indicator Paper
Provides rapid and precise readings. Fisherbrand™ Universal pH Indicator Paper include a color scale printed on the cover for convenience.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Código de producto. 11567392
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
  • Economic range of pH 0 to 14
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows color changes in steps of pH2
Especificaciones
Especificaciones
12 to 14
4 Rolls
5 m
Roll
Grade 911
7 mm