Learn More
Fisherbrand™ Universal GC Capillary Connectors
For precise connections of fused-silica capillary columns in gas chromatography. Fisherbrand™ Universal GC Capillary Connectors are straight or Y-shaped connectors for joining all columns with an inner diameter of 0.20-0.53mm and an outer diameter of 0.30-0.75mm.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16358347
  • 109.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Conectores capilares universales disponibles en:
  • Conector capilar recto para conectar 2 columnas
  • Conector capilar en forma de Y para conectar 3 columnas
Especificaciones
Especificaciones
Conector capilar universal
Recto
10/caja
Transparente
Entre 0,30 y 0,75 mm
Caja de polipropileno
Entre 0,20 y 0,53 mm
Columnas capilares de sílice fundido en GC