Learn More
Fisherbrand™ Conectores capilares universales para GC
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Conexiones:
En forma de Y
Recto
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conector capilar universal |
| Diámetro exterior (métrico) | Entre 0,30 y 0,75 mm |
| Conexiones | Recto |
| Incluye | Caja de polipropileno |
| Cantidad | 10/caja |
| Diámetro interior (métrico) | Entre 0,20 y 0,53 mm |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Columnas capilares de sílice fundido en GC |