Learn More
Fisherbrand™ Universal GC Capillary Connectors
For precise connections of fused-silica capillary columns in gas chromatography. Fisherbrand™ Universal GC Capillary Connectors are straight or Y-shaped connectors for joining all columns with an inner diameter of 0.20-0.53mm and an outer diameter of 0.30-0.75mm.
Marca: Fisherbrand™
163.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.29300kg
Descripción
Conectores capilares universales disponibles en:- Conector capilar recto para conectar 2 columnas
- Conector capilar en forma de Y para conectar 3 columnas
Especificaciones
Conector capilar universal | |
En forma de Y | |
1/caja | |
Transparente |
Entre 0,30 y 0,75 mm | |
Caja de polipropileno | |
Entre 0,20 y 0,53 mm | |
Columnas capilares de sílice fundido en GC |