Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural amarillo Extra™ serie 87-650
Protege frente a la contaminación radiactiva fuera de las carcasas de contención.
Marca:  Ansell™ 87650100BP
Detalles adicionales : Peso : 0.76500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11786723
  • 23.70€ / 12 pares
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protección para las manos
  • Látex de caucho natural (material de recubrimiento)
  • Revestimiento de algodón (material de revestimiento)
  • Sensibilizadores: proteínas de caucho natural, dietilditiocarbamato de cinc
  • Buenas propiedades físicas y destreza
  • Nivel de proteína: < 50 μg/g (prueba de Lowry modificada)
  • Clorados para mejorar la resistencia química y las propiedades de colocación además de minimizar la cantidad de proteínas alergénicas
Aplicaciones:
  • No los utilice con llamas o temperaturas < 0 °C o > 100 °C
  • No se recomienda para aceites, grasas, hidrocarburos y disolventes orgánicos
Especificaciones
Especificaciones
Látex de caucho
Látex de caucho natural
Guantes de inmersión
87-650
Amarillo
Borra de algodón
Resistencia química
Látex de caucho natural
No
10
0,4 mm
En zigzag
144 par
87-650