Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural amarillo Extra™ serie 87-650
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Protección para las manos
- Látex de caucho natural (material de recubrimiento)
- Revestimiento de algodón (material de revestimiento)
- Sensibilizadores: proteínas de caucho natural, dietilditiocarbamato de cinc
- Buenas propiedades físicas y destreza
- Nivel de proteína: < 50 μg/g (prueba de Lowry modificada)
- Clorados para mejorar la resistencia química y las propiedades de colocación además de minimizar la cantidad de proteínas alergénicas
Aplicaciones:
- No los utilice con llamas o temperaturas < 0 °C o > 100 °C
- No se recomienda para aceites, grasas, hidrocarburos y disolventes orgánicos
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Látex de caucho |
| Material del manguito | Látex de caucho natural |
| Coating Material | Látex de caucho natural |
| Latex Free | No |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 10 |
| Modelo | 87-650 |
| Grosor (métrico) | 0,4 mm |
| Guantes con puño de color | Amarillo |
| Estilo de puño de los guantes | En zigzag |
| Mostrar más |