Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural amarillo Extra™ serie 87-650
Protege frente a la contaminación radiactiva fuera de las carcasas de contención.
Marca: Ansell™ 87650080BP
Detalles adicionales : Peso : 0.65700kg
Descripción
- Protección para las manos
- Látex de caucho natural (material de recubrimiento)
- Revestimiento de algodón (material de revestimiento)
- Sensibilizadores: proteínas de caucho natural, dietilditiocarbamato de cinc
- Buenas propiedades físicas y destreza
- Nivel de proteína: < 50 μg/g (prueba de Lowry modificada)
- Clorados para mejorar la resistencia química y las propiedades de colocación además de minimizar la cantidad de proteínas alergénicas
Aplicaciones:
- No los utilice con llamas o temperaturas < 0 °C o > 100 °C
- No se recomienda para aceites, grasas, hidrocarburos y disolventes orgánicos
Especificaciones
Látex de caucho | |
Látex de caucho natural | |
Guantes de inmersión | |
87-650 | |
Amarillo | |
Borra de algodón | |
Resistencia química |
Látex de caucho natural | |
No | |
8 | |
0,4 mm | |
En zigzag | |
144 par | |
87-650 |