Learn More
Thermo Scientific™ Componentes del sistema de filtros Unifilter de conexión directa
Minimice el tiempo de inactividad con estos componentes del sistema de filtración fáciles de reemplazar.
Marca:  Thermo Scientific™ 22150
Detalles adicionales : Peso : 4.76270kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11518680
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Minimice el tiempo de inactividad. Los componentes del sistema de filtros Unifilter de conexión directa Thermo Scientific™ son fáciles de cambiar.
  • El filtro «drop-in» reemplazable de 0,5 μm mejora la vida útil de la columna y el rendimiento
  • Soporte acoplado directamente a la entrada del sistema analítico para ofrecer la máxima comodidad
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de filtración de conexión directa Thermo Scientific Unifilter
4,0/4,6 mm
0,5 µm; con anillo; para 4/4,6 mm de D.I.; por unidad
Frita con anillo de 0,5 μm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.