Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3
Made of black water repellent and breathable fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap and textile antipuncture midsole
Marca: ABEBA™ 1676/44
101.11 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.96000kg
Descripción
- Comodidad, seguridad y estilo.
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido de punto transpirable y repelente al agua
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble
- Comodidad activa
Especificaciones
EN ISO 20345: 2012, S3, SRC | |
Tejido de punto | |
Acero | |
Estilo de zapatilla deportiva | |
S3 SRC |
Negro | |
44 | |
Unisex | |
Repelente de agua |