Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3
Made of black water repellent and breathable fabric, slip resistant PU/TPU outsole, steel toe cap and textile antipuncture midsole
112.03€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345: 2012, S3, SRC |
---|---|
Color | Negro |
Material | Tejido de punto |
Material del dedo del pie | Acero |
Sexo | Unisex |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17121115
|
ABEBA™
1676/35 |
35 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17131115
|
ABEBA™
1676/36 |
36 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17121125
|
ABEBA™
1676/45 |
45 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17131125
|
ABEBA™
1676/46 |
46 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17141125
|
ABEBA™
1676/47 |
47 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17151125
|
ABEBA™
1676/48 |
48 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17141115
|
ABEBA™
1676/37 |
37 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17151115
|
ABEBA™
1676/38 |
38 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17161115
|
ABEBA™
1676/39 |
39 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17171115
|
ABEBA™
1676/40 |
40 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17181115
|
ABEBA™
1676/41 |
41 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17191115
|
ABEBA™
1676/42 |
42 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17101125
|
ABEBA™
1676/43 |
43 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17111125
|
ABEBA™
1676/44 |
44 |
112.03€
1 par |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Comfort, safety and style
- Comply to EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- Slip resistant PU/TPU outsole
- Breathable and water repellent knitted fabric
- Steel toe cap (200 J)
- Textile antipuncture midsole
- Breathable and antibacterial lining with silver ions
- Removable insole
- Active comfort
Especificaciones
EN ISO 20345: 2012, S3, SRC | |
Tejido de punto | |
Unisex | |
Repelente de agua |
Negro | |
Acero | |
Estilo de zapatilla deportiva | |
S3 SRC |