Learn More
ABEBA™ mocasín de seguridad negro S2
Mocasín de seguridad negro S2
103.62€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD |
---|---|
Color | Negro |
Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
Tipo de orejeta | Acolchado |
Material | Microfibra |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16348011
|
ABEBA™
31741/35 |
35 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358011
|
ABEBA™
31741/36 |
36 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368011
|
ABEBA™
31741/37 |
37 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378011
|
ABEBA™
31741/38 |
38 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388011
|
ABEBA™
31741/39 |
39 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398011
|
ABEBA™
31741/40 |
40 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308021
|
ABEBA™
31741/41 |
41 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318021
|
ABEBA™
31741/42 |
42 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328021
|
ABEBA™
31741/43 |
43 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338021
|
ABEBA™
31741/44 |
44 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348021
|
ABEBA™
31741/45 |
45 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358021
|
ABEBA™
31741/46 |
46 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368021
|
ABEBA™
31741/47 |
47 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378021
|
ABEBA™
31741/48 |
48 |
103.62€
1 par |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Confort, seguridad e higiene
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- Disipador térmico ESD según DIN EN 61340
- Suela PU/TPU antideslizante
- Microfibra negra resistente al agua y a los productos químicos
- Punta de acero (200 julios)
- Banda elástica para un buen apoyo del pie
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Sin costuras laterales
- Plantilla Activ Comfort extraíble
Specifications
CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD | |
Forro de iones de plata transpirable | |
Microfibra | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
Acero | |
EN ISO 20345: 2012; DIN EN 61340 | |
Sí |
Negro | |
Acolchado | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo | |
Zapatos antideslizamiento | |
1 par | |
Agua |