Learn More
ABEBA™ mocasín de seguridad negro S2
Mocasín de seguridad negro S2
Marca: ABEBA™ 31741/47
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- Comodidad, seguridad e higiene.
- Conforme con ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Microfibra resistente al agua y a los productos químicos
- Puntera de acero (200 julios)
- Zona del empeine con banda elástica.
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Sin costuras laterales
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD | |
Forro de iones de plata transpirable | |
Microfibra | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo | |
Zapatos antideslizamiento | |
1 par | |
Agua |
Negro | |
Acolchado | |
47 | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
Acero | |
EN ISO 20345: 2012; DIN EN 61340 | |
Sí |