Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 36731
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial con iones de plata que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
Marca: Abeba™ 36731/36
Detalles adicionales : Peso : 0.98000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Piel suave, microperforada
- Negro
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350112)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC | |
Cuero | |
Slip-resistant | |
36731 |
Negro | |
36 | |
Polyurethane |