Learn More
UNC5C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | UNC5C |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16819764
|
Proteintech
20240-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16809764
|
Proteintech
20240-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The antibody is specific to UNC5C.
This gene product belongs to the UNC-5 family of netrin receptors. Netrins are secreted proteins that direct axon extension and cell migration during neural development. They are bifunctional proteins that act as attractants for some cell types and as repellents for others, and these opposite actions are thought to be mediated by two classes of receptors. The UNC-5 family of receptors mediate the repellent response to netrin; they are transmembrane proteins containing 2 immunoglobulin -like domains and 2 type I thrombospondin motifs in the extracellular region.Especificaciones
UNC5C | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O08747, O95185, Q761X5 | |
22253, 362049, 8633 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
UNC5C |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Netrin receptor UNC5C, Protein unc 5 homolog 3, Protein unc 5 homolog C, unc 5 homolog C (C. elegans), UNC5C, UNC5H3 | |
Unc5c | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |