Learn More
Thermo Scientific™ Prácticos kits sin montar: viales EPA con tapones y septos
Diseñados para aplicaciones de muestreo de agua discontinuas.
Marca:  Thermo Scientific™ B7921-B
Detalles adicionales : Peso : 2.32000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12428646
  • 75.50€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
20-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Each carton contains shrink-wrapped vials and separately packaged caps and natural-colored PTFE/clear Silicone septa in polybags.
Especificaciones
Especificaciones
Amber 20mL vials, PTFE/Silicone septa and cap
Unassembled EPA Vial Kit
20 mL
discrete water sampling applications
Amber