Learn More
Thermo Scientific™ Prácticos kits sin montar: viales EPA con tapones y septos
Diseñados para aplicaciones de muestreo de agua discontinuas.
75.50€ - 112.00€
Especificaciones
Para utilizar con discrete water sampling applications
Tipo Unassembled EPA Vial Kit
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Volumen (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Color Precio Cantidad y disponibilidad  
12478636
Ver documentos
Thermo Scientific™
B7920-B
20 mL Clear 88.95€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-09-2020
Añadir a la cesta
12428646
Ver documentos
Thermo Scientific™
B7921-B
20 mL Amber 75.50€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-09-2020
Añadir a la cesta
12438656
Ver documentos
Thermo Scientific™
B7951-B
40 mL Amber 112.00€
paquete de 100 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
08-09-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cada caja contiene los viales envueltos en plástico termorretráctil, y los tapones y septos de teflón de color natural/silicona transparente empaquetados aparte en bolsas de polipropileno.
Especificaciones
Especificaciones
discrete water sampling applications
Unassembled EPA Vial Kit