Learn More
Epredia™ Sistema de detección UltraVision™ Quanto HRP DAB
Aumente la rentabilidad del laboratorio y mejore la tinción al seleccionar el mejor anticuerpo para cada prueba con Epredia™ UltraVisionTM Quanto HRP DAB.
Marca:  Epredia™ TL-015-QHD
Detalles adicionales : Peso : 0.15876kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12673997
  • 443.00€ / 15 ml
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aumente la rentabilidad del laboratorio y mejore la tinción al seleccionar el mejor anticuerpo para cada prueba con Thermo Scientific™ UltraVision™ Quanto HRP DAB.
UltraVision Quanto es la tecnología de esta década en marcado polimérico. Se ha demostrado que los métodos de detección con polímeros proporcionan una mayor sensibilidad y simplifican la detección. Esta innovadora tecnología micropolimérica presenta grandes ventajas con respecto a los sistemas de IHQ convencionales, ya que permite que el “detector” penetre fácilmente en la membrana nuclear, permitiendo así al usuario detectar antígenos nucleares sin sacrificar la capacidad de teñir los antígenos presentes en la membrana y el citoplasma. UltraVision Quanto amplifica la señal con anticuerpos primarios de ratón y conejo, por lo que resulta versátil y fácil de utilizar. El ruido de fondo que se produce por la unión inespecífica a moléculas de biotina endógenas se elimina porque el sistema UltraVision Quanto no emplea biotina ni avidina. Se mejora la relación señal-ruido para detectar la expresión baja de antígenos o compensar la afinidad baja con anticuerpos primarios utilizando anticuerpos secundarios y enzimas de gran pureza. En última instancia, UltraVision Quanto proporciona al usuario un sistema de detección inmunohistoquímico rápido, sencillo y versátil que ofrece una tinción superior de tejidos generalmente difíciles de visualizar.
  • Sensibilidad mejorada al tiempo que se reduce la tinción de fondo: puede utilizarse tanto con marcadores de rutina como de baja expresión
  • Mayor sensibilidad para anticuerpos de conejo: uso más económico de los caros anticuerpos monoclonales de conejo
  • Reducción del coste por prueba: Quanto continúa siendo uno de los sistemas más asequibles del mercado
  • Tiempos de incubación más cortos: funcionamiento más rápido
Incluye: TL-060-QHD: 60 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-060-HP), 60 ml de solución amplificadora de anticuerpos primarios Quanto (TL-060-QPB), 60 ml de polímero HRP Quanto (TL-060-QPH), 60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB), 60 ml de sustrato DAB Quanto (TA-060-QHSX), 2 ml de cromógeno DAB Quanto (TA-002-QHCX)
TL-125-QHD: 125 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-125-HP), 125 ml de solución amplificadora de anticuerpos Quanto (TL-125-QPB), 125 ml de polímero HRP Quanto (TL-125-QPH), 125 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB), 125 ml de sustrato DAB Quanto (TA-125-QHSX), 4 ml de cromógeno DAB Quanto (TA-004-QHCX)
Especificaciones
Especificaciones
15mL
15 ml de peróxido de hidrógeno, 15 ml de amplificador de anticuerpos Quanto, 15 ml de polímero HRP, 15 ml de bloqueo de UltraV, 15 ml de sustrato DAB Quanto, cromógeno DAB Quanto
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 15 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM HRP DAB, contains 15mL Hydrogen Peroxide,15mL Antibody Amplifier Quanto,15mLHRP Polymer, 15mL UltraV Block, 15mL DAB Quanto Substrate, DAB Quanto Chromogen 15mL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P406-Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión / con revestimiento interior resistente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, triton-X100, sodium azide