Learn More
Epredia™ Sistema de detección UltraVision™ Quanto HRP DAB
Aumente la rentabilidad del laboratorio y mejore la tinción al seleccionar el mejor anticuerpo para cada prueba con Epredia™ UltraVisionTM Quanto HRP DAB.
421.00€ - 2200.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12673997
|
Epredia™
TL-015-QHD |
15mL |
421.00€
15 ml |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12664007
|
Epredia™
TL-060-QHD |
60mL |
1082.43€
60 ml |
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12674017
|
Epredia™
TL-125-QHD |
125mL |
2200.00€
125 ml |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Aumente la rentabilidad del laboratorio y mejore la tinción al seleccionar el mejor anticuerpo para cada prueba con Thermo Scientific™ UltraVision™ Quanto HRP DAB.
UltraVision Quanto es la tecnología de esta década en marcado polimérico. Se ha demostrado que los métodos de detección con polímeros proporcionan una mayor sensibilidad y simplifican la detección. Esta innovadora tecnología micropolimérica presenta grandes ventajas con respecto a los sistemas de inmunohistoquímica convencionales, ya que permite que el «detector» penetre fácilmente en la membrana nuclear, permitiendo así al usuario detectar antígenos nucleares sin sacrificar la capacidad de teñir los antígenos presentes en la membrana y el citoplasma. UltraVision Quanto amplifica la señal con anticuerpos primarios de ratón y conejo, por lo que resulta versátil y fácil de utilizar. El ruido de fondo que se produce por la unión inespecífica a moléculas de biotina endógenas se elimina porque el sistema UltraVision Quanto no emplea biotina ni avidina. Se mejora la relación señal-ruido para detectar la expresión baja de antígenos o compensar la afinidad baja con anticuerpos primarios utilizando anticuerpos secundarios y enzimas de gran pureza. En última instancia, UltraVision Quanto proporciona al usuario un sistema de detección inmunohistoquímico rápido, sencillo y versátil que ofrece una tinción superior de tejidos generalmente difíciles de visualizar.- Sensibilidad mejorada al tiempo que se reduce la tinción de fondo: puede utilizarse tanto con marcadores de rutina como de baja expresión
- Mayor sensibilidad para anticuerpos de conejo: uso más económico de los caros anticuerpos monoclonales de conejo
- Reducción del coste por prueba: Quanto continúa siendo uno de los sistemas más asequibles del mercado
- Tiempos de incubación más cortos: funcionamiento más rápido
Incluye: TL-060-QHD: 60 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-060-HP), 60 ml de solución amplificadora de anticuerpos primarios Quanto (TL-060-QPB), 60 ml de polímero HRP Quanto (TL-060-QPH), 60 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-060-UB), 60 ml de sustrato DAB Quanto (TA-060-QHSX), 2 ml de cromógeno DAB Quanto (TA-002-QHCX)
TL-125-QHD: 125 ml de solución de bloqueo de peróxido de hidrógeno (TA-125-HP), 125 ml de solución amplificadora de anticuerpos Quanto (TL-125-QPB), 125 ml de polímero HRP Quanto (TL-125-QPH), 125 ml de solución de bloqueo Ultra V Block (TA-125-UB), 125 ml de sustrato DAB Quanto (TA-125-QHSX), 4 ml de cromógeno DAB Quanto (TA-004-QHCX)