Learn More
Thermo Scientific™ Distribuidores de agua ultra pura
Utilice los distribuidores de agua ultra pura Thermo Scientific™ con todos los sistemas SDI.
207.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistemas SDI |
---|---|
Tipo | Colector de distribución de agua ultrapura |
Material | PVC |
Anchura (métrico) | 280 mm |
Altura (métrico) | 170 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15590226
|
Thermo Scientific™
50155463 |
Colector de distribución: 1 entrada, 2 salidas |
207.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Utilice los distribuidores de agua ultra pura Thermo Scientific™ con todos los sistemas SDI.
- Plástico
- Los conectores permiten la conexión de grifos de cierre.
Especificaciones
Sistemas SDI | |
PVC | |
170 mm |
Colector de distribución de agua ultrapura | |
280 mm | |
50 mm |