Learn More
Thermo Scientific™ Distribuidores de agua ultra pura
Código de producto. 15590226 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Colector de distribución: 1 entrada, 2 salidas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15590226 Colector de distribución: 1 entrada, 2 salidas cada uno
1 options
Código de producto. 15590226 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50155463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.00€
    215.00€ / paquete de 1
    Ahorro 18.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Utilice los distribuidores de agua ultrapura Thermo Scientific™ con todos los sistemas SDI.
Utilice los distribuidores de agua ultrapura Thermo Scientific™ con todos los sistemas SDI.
  • Plástico
  • Los conectores permiten la conexión de grifos de cierre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Colector de distribución: 1 entrada, 2 salidas
Para utilizar con (equipo) Sistemas SDI
Tipo Colector de distribución de agua ultrapura
Conexión de entrada NPTF (imperial) 1 tuerca de unión de R 1,9 cm (0,75 pulg); 2 roscas macho de R 1,9 cm (0,75 pulg)
Material PVC
Anchura (métrico) 280 mm
Altura (métrico) 170 mm
Fondo (métrico) 50 mm