Learn More
DuPont™ Batas de laboratorio Tyvek™ PL30
Ofrecen una protección mejorada para las partes del cuerpo que se encuentran más expuestas a sustancias peligrosas. Las batas de laboratorio DuPont™ Tyvek™ PL30 proporcionan una excelente barrera frente a partículas finas y fibras, con un nivel ultrabajo de generación de pelusas y tratamiento antiestático.
Marke: DuPont™ D13396050
282.08 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22918" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.01000kg
Beschreibung
- Sin silicona añadida
- Costuras internas
- 3 bolsillos y 5 cierres a presión
- Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido
- Proporcionan un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad
- Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
- Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general
Spezifikation
XL | |
Blanco | |
Sí | |
3 | |
Cosido (interno) | |
Categoría PPE, tratamiento antiestático (EN 1149-5) en ambos lados |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Corchetes | |
Resistencia química | |
Cuello de la camisa | |
Corte recto | |
Manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general |