Descripción
- Sin silicona añadida
- Costuras internas
- 3 bolsillos y 5 cierres a presión
- Fabricados con polietileno de alta densidad no tejido
- Proporcionan un equilibrio ideal de protección, durabilidad y comodidad
- Permeables al aire y al vapor de agua que repele los aerosoles y los líquidos basados en agua
- Las aplicaciones incluyen manipulación de productos farmacéuticos, protección de productos químicos, eliminación/descontaminación de plomo y amianto, operaciones/mantenimiento general, pintura en aerosol y limpieza general
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio resistente a productos químicos |
| Tamaño | Grande |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo de tapón | Cierres a presión |
| Desechables | Uso limitado |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Productos químicos |