Learn More
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing
Tyvek™ Peelable Steam Sterilization Continuous Form Tubing provides an excellent barrier from microbial contamination
Marca: Keystone Cleanroom Products BBTMGTVK24
Detalles adicionales : Peso : 10.43630kg
Descripción
- Ideal para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o para cuando el embalaje requiere higienización de la superficie después de la esterilización
- Fabricado con DuPont Tyvek™ y una película flexible basada en poliéster diseñada para esterilizarse en autoclave
- Los tubos no contienen pelusa, y son extremadamente resistentes a la humedad y a las perforaciones
- El lado de Tyvek™ ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una excelente barrera contra la contaminación microbiana
- El lado de la película transparente ofrece una claridad excelente junto con la resistencia y la durabilidad
- Se presenta en un núcleo de plástico limpio para minimizar la posible introducción de partículas de celulosa
- Se debe sellar con calor y cerrar con un impulso validable o un sellador térmico de banda continua. Se puede cerrar con cinta cuando sea necesario.
- No se generan partículas en suspensión en el aire cuando se abren los sellos despegables
- Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
- Los sellos despegables facilitan una buena técnica aséptica y la presentación de contenidos esterilizados
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Cierre térmico o con cinta | |
Esterilización por vapor | |
500 ft x 24 pulg. |
Certificado de conformidad (COC) | |
Blanco | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |