Learn More
Human TYRO3 (RSE), GST Tag Recombinant Protein
Human TYRO3 (RSE), GST Tag Recombinant Protein
634.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006284 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 76.6 kDa |
Alias de gen | TYRO3 (RSE), DKT, BRT, TIF |
Familia Quinasa | AXL Kinase Family |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11503567
|
Invitrogen
PV3828 |
10μg |
634.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TYRO3 is a receptor tyrosine kinase that has been shown to be involved in signal transduction and cell adhesion.Especificaciones
NP_006284 | |
76.6 kDa | |
AXL Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
TYRO3 (RSE), DKT, BRT, TIF | |
Human | |
GST Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus |