Learn More
asecos™ type 90 armario bajo de seguridad UB-T-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
2165.00€ - 3505.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 14470-1 con una resistencia al fuego de 90 minutos |
---|---|
Fondo interior (métrico) | 482 mm |
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de líquidos inflamables |
Alertas:
Solo para uso en interiores
Código de producto | Marca | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones interiores (F x An x Al) | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15365569
|
asecos™
3265700135373 |
482 x 979 x 702 mm | 2 cajones, 2 insertos perforados |
3505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
15365579
|
asecos™
3265800135378 |
482 x 470 x 702 mm | Un cajón extraíble, una placa metálica perforada y un cajón de segundo nivel |
2165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- Manipulación fácil y cómoda: Las puertas pueden permanecer abiertas en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de las puertas en caso de incendio
- Cómodo: Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo de apertura de las puertas 93°, interior del armario completamente visible
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro e indicador del estado de cierre (rojo/verde)
- Móvil: Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento fácil del armario
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Compliance
DIN EN 14470-1: Resistencia al fuego de 90 minutos
Especificaciones
EN 14470-1 con una resistencia al fuego de 90 minutos | |
Gris claro | |
Almacenamiento de líquidos inflamables | |
702 mm |
482 mm | |
Acero | |
800 mm | |
Revestimiento de polvo |