Learn More
asecos™ type 90 armario bajo de seguridad UB-T-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Marca: asecos™ 3265800135378
Detalles adicionales : Peso : 157.50000kg
Alertas:
Solo para uso en interiores
Descripción
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Función/estructura
- Construcción sólida y duradera: cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
- Manejo sencillo con comodidad: las puertas se detienen en cualquier posición, con cierre automático en caso de incendio
- Fácil de utilizar: acceso a todos los recipientes, 93° de apertura de la puerta batiente, interior del armario completamente visible
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Móvil: ruedas pivotantes con zócalo (disponible opcionalmente), facilidad de movimiento del armario
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico
Certificados
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
- Conformidad con EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
Compliance
DIN EN 14470-1: Resistencia al fuego de 90 minutos
Especificaciones
702 mm | |
Almacenamiento de líquidos inflamables | |
482 mm | |
Acero | |
143 kg | |
Gris claro | |
EN 14470-1 con una resistencia al fuego de 90 minutos |
Un cajón extraíble, una placa metálica perforada y un cajón de segundo nivel | |
470 mm | |
Revestimiento de polvo | |
593 mm | |
482 x 470 x 702 mm | |
800 mm |