Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad V-MOVE-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
4420.00€ - 6340.00€
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 860 mm |
---|---|
Fondo interior (métrico) | 775 mm |
Descripción | Puertas de cajones verticales de color gris claro |
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | N.º de puertas | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de puertas | Configuración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15977726
|
asecos™
3503400135100 |
1 | 4 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) |
4875.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15997726
|
asecos™
3503400136111 |
1 | 4 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) |
4870.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15987726
|
asecos™
3503400135101 |
1 | 5 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) |
4420.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15907736
|
asecos™
3503400136112 |
1 | 5 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) |
4425.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15937736
|
asecos™
3503500135102 |
2 | 4 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), en cada lado |
6240.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15957736
|
asecos™
3503500136113 |
2 | 4 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), en cada lado |
6235.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15977736
|
asecos™
3503500136115 |
2 | 5 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior, (acero laminado con revestimiento en polvo), en cada lado |
6340.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo de armario estable, de alta calidad y a prueba de arañazos, con superficie recubierta en epoxy
- Apertura y cierre electrónico: Los cajones verticales se abren y se cierran con tan solo pulsar un botón
- Acceso perfecto: Los cajones verticales facilitan la visión y el acceso a los envases almacenados
- Siempre cerrado: Cierre automático del cajón tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre
- Uso no autorizado: Cajones verticales bloqueables con cerradura de cilindro (posibilidad de integrarlo en el sistema de llave maestra existente) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 5 x bandeja tipo cubeta, capacidad de carga: 50 kg, volumen: 6 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención, volumen: 13 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 5 x bandeja tipo cubeta, capacidad de carga: 50 kg, volumen: 6 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención, volumen: 13 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- conformidad CE
Especificaciones
860 mm | |
Puertas de cajones verticales de color gris claro | |
Acero | |
Cierre automático, Corredera | |
1966 mm | |
Liso con revestimiento en polvo |
775 mm | |
Gris claro | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1750 mm |