Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad V-MOVE-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3503400136112
Detalles adicionales : Peso : 86.16600kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie revestida en polvo
- Apertura y cierre electrónico: el cajón vertical se abre y cierra con solo pulsar un botón
- Acceso perfecto: el cajón vertical proporciona una vista general y un acceso sencillo a los recipientes almacenados
- Siempre cerrado: cierre automático de puertas en serie (TSA) después de unos 60 segundos con señal acústica y visual antes del cierre del cajón
- Ningún uso no autorizado: cajón vertical bloqueable con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
1750 mm | |
5 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
775 mm | |
Acero | |
860 × 449 × 1966 mm | |
775 × 331 × 1750 mm | |
Estante de bandeja | |
1966 mm | |
V90.196.045.VDAC:0012 | |
1 |
Puertas de cajones verticales de color gris claro | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
331 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
449 mm | |
399 kg | |
Gris claro | |
860 mm | |
Cierre automático, Corredera | |
5 | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |