Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX Vol.2-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
3074.00€ - 4314.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento de seguridad |
Modelo de puerta | Plegado, Con bisagras a la derecha, Cierre automático |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Fondo exterior (métrico) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo exterior (métrico) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15933656
|
asecos™
3023600134387 |
616 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
3074.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15973696
|
asecos™
3023600234387 |
616 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
3074.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15973656
|
asecos™
3023600134391 |
616 mm | 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
3317.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15913706
|
asecos™
3023600234391 |
616 mm | 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
3317.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15983656
|
asecos™
3023600134392 |
616 mm | 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
3619.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15923706
|
asecos™
3023600234392 |
616 mm | 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
3619.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15903666
|
asecos™
3023600134394 |
616 mm | 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
4017.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15943706
|
asecos™
3023600234394 |
616 mm | 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
4017.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15974236
|
asecos™
3031600134402 |
749 mm | 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
3842.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15994246
|
asecos™
3031600234402 |
749 mm | 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
3842.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15994236
|
asecos™
3031600134404 |
749 mm | 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
4314.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15914256
|
asecos™
3031600234404 |
749 mm | 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
4314.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Puerta plegable con ahorro de espacio: Menos espacio necesario delante del armario cuando la puerta está abierta
- Cómodo y seguro: Puerta con sistema de bloqueo de serie para una carga/descarga segura de los recipientes
- Siempre cerrado: El cierre de puerta automático de serie (TSA) libera la puerta bloqueada tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre
- Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 4 x cajón extraíble puerta apertura derecha, capacidad de carga: 25 kg, volumen: 6 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1742 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
450 mm |
Acero | |
Plegado, Con bisagras a la derecha, Cierre automático | |
1968 mm | |
1 | |
596 mm |