Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX Vol.2-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca:  asecos™ 3023600234392
Detalles adicionales : Peso : 287.96851kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15923706
  • 3619.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Puerta plegable que ahorra espacio: menos espacio necesario delante del armario mientras la puerta está abierta
  • Fácil de usar y seguro: sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
  • Siempre cerrado: el cierre automático de puertas en serie (TSA) libera la puerta detenida después de unos 60 segundos; señal acústica y visual antes del cierre
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
1742 mm
Armario de almacenamiento de seguridad
450 mm
Liso con revestimiento en polvo
596 mm
295 kg
Amarillo
1968 mm
S90.196.060.FDACR
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
524 mm
Acero
616 × 596 × 1968 mm
524 × 450 × 1742 mm
616 mm
Plegado, Con bisagras a la derecha, Cierre automático
1