Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX touchless-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3023700133663
Detalles adicionales : Peso : 290.57849kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Puertas plegables que ahorran espacio: menos espacio necesario delante del armario mientras las puertas están abiertas
- Uso sencillo: el sensor detecta a una persona en unos 2 segundos
- Fácil de usar y seguro: después de la detección, las puertas plegables se abren automáticamente en unos 5 segundos. El sensor reconoce a la persona mientras utiliza y sujeta las puertas plegables abiertas
- Siempre cerrado: si la persona abandona la zona de detección controlada por el sensor, las puertas plegables se cierran automáticamente después de unos 30 segundos
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
1742 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
450 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
596 mm | |
299 kg | |
Gris claro | |
616 mm | |
Plegado, Con bisagras hacia la izquierda, Apertura automática | |
3 | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE |
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (320 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
524 mm | |
Acero | |
616 × 596 × 1968 mm | |
524 × 450 × 1742 mm | |
Estante de bandeja | |
1968 mm | |
S90.196.060.FDAO | |
1 |