Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX touchless-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
3884.90€ - 6360.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE
Color Gris claro
Material Acero
Tipo de producto Armario de almacenamiento de seguridad
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
Ver más especificaciones
Alertas:
For indoor use only
Productos 10
Código de producto Marca Anchura exterior (métrico) Fondo exterior (métrico) Configuración Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anchura exterior (métrico) Fondo exterior (métrico) Configuración Precio Cantidad y disponibilidad  
15913736
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3023700133659
596 mm 616 mm 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
3884.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
15953736
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3023700133663
596 mm 616 mm 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (320 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
4123.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
15963736
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3023700133681
596 mm 616 mm 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
4430.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
15983736
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3023700133683
596 mm 616 mm 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
4823.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
15914266
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3031700133695
596 mm 749 mm 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
4722.30€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
15934266
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3031700133697
596 mm 749 mm 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
5194.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
15902726
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3012000133715
1196 mm 616 mm 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
4807.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
15942726
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3012000133719
1196 mm 616 mm 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (365 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
5024.40€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
15992726
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3012000133724
1196 mm 616 mm 4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
5750.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
15912736
Ver documentos Detalles de la promoción
asecos™
3012000133726
1196 mm 616 mm 6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
6360.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
  • Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
  • Puertas plegables con ahorro de espacio: Menos espacio necesario delante del armario cuando las puertas están abiertas
  • Uso práctico: El sensor detecta a la persona en el plazo de 2 segundos aproximadamente
  • Cómodo y seguro: Tras detectar a la persona, las puertas plegables se abren de forma automática en un plazo de 5 segundos. El sensor detecta la persona que está trabajando y mantiene las puertas plegables abiertas
  • Siempre cerrado: Si una persona deja activado el sensor remoto detector del área, las puertas plegables se cerrarán de forma automática en una plazo de 30 segundos
  • Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
  • Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
  • Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
  • 6 x cajón extraíble, capacidad de carga: 60 kg, volumen: 29 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
  • 90 minutos de resistencia al fuego
  • comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
  • conforme a la norma EN 16121/16122
  • conformidad CE
Especificaciones
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE
Acero
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
1742 mm
Gris claro
Armario de almacenamiento de seguridad
1968 mm
Liso con revestimiento en polvo