Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
2820.00€ - 3980.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento de seguridad |
Modelo de puerta | Plegado, Con bisagras a la derecha |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Fondo exterior (métrico) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo exterior (métrico) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15943506
|
asecos™
3023400134387 |
616 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior | Gris claro |
2820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15983546
|
asecos™
3023400234387 |
616 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior | Amarillo |
2820.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15983506
|
asecos™
3023400134391 |
616 mm | 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior | Gris claro |
3040.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15923556
|
asecos™
3023400234391 |
616 mm | 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior | Amarillo |
3040.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15993506
|
asecos™
3023400134392 |
616 mm | 4 cajones | Gris claro |
3330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15933556
|
asecos™
3023400234392 |
616 mm | 4 cajones | Amarillo |
3330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15913516
|
asecos™
3023400134394 |
616 mm | 6 cajones | Gris claro |
3700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15953556
|
asecos™
3023400234394 |
616 mm | 6 cajones | Amarillo |
3700.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15994186
|
asecos™
3031400134402 |
749 mm | 4 cajones | Gris claro |
3535.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15914206
|
asecos™
3031400234402 |
749 mm | 4 cajones | Amarillo |
3535.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15914196
|
asecos™
3031400134404 |
749 mm | 6 cajones | Gris claro |
3980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15934206
|
asecos™
3031400234404 |
749 mm | 6 cajones | Amarillo |
3980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Puerta plegable con ahorro de espacio: Menos espacio necesario delante del armario cuando la puerta está abierta
- Cómodo y seguro: Puerta con sistema de bloqueo de serie para una carga/descarga segura de los recipientes
- Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 4 x cajón extraíble puerta apertura derecha, capacidad de carga: 25 kg, volumen: 6 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1742 mm | |
1 | |
596 mm |
Acero | |
Plegado, Con bisagras a la derecha | |
1968 mm | |
6 cajones | |
Liso con revestimiento en polvo | |
450 mm |