Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca:  asecos™ 3031400234402
Detalles adicionales : Peso : 324.45721kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15914206
  • 3747.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Puerta plegable que ahorra espacio: menos espacio necesario delante del armario mientras la puerta está abierta
  • Fácil de usar y seguro: sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
1742 mm
Armario de almacenamiento de seguridad
450 mm
Liso con revestimiento en polvo
596 mm
749 × 596 × 1968 mm
657 × 450 × 1742 mm
749 mm
Plegado, Con bisagras a la derecha
1
4 cajones
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
657 mm
Acero
4 cajones
348 kg
Amarillo
1968 mm
S90.196.060.075.FDASR
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE