Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
2989.20€ - 4218.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de seguridad |
Modelo de puerta | Plegado, Con bisagras hacia la izquierda |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Fondo exterior (métrico) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo exterior (métrico) | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15943426
|
asecos™
3023300133659 |
616 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior | Gris claro |
2989.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15903466
|
asecos™
3023300233659 |
616 mm | 3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior | Amarillo |
2989.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15983426
|
asecos™
3023300133663 |
616 mm | 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (320 mm), 1 sumidero inferior | Gris claro |
3222.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15943466
|
asecos™
3023300233663 |
616 mm | 3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (320 mm), 1 sumidero inferior | Amarillo |
3222.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15993426
|
asecos™
3023300133681 |
616 mm | 4 cajones | Gris claro |
3529.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15953466
|
asecos™
3023300233681 |
616 mm | 4 cajones | Amarillo |
3529.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15913436
|
asecos™
3023300133683 |
616 mm | 6 cajones | Gris claro |
3922.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15973466
|
asecos™
3023300233683 |
616 mm | 6 cajones | Amarillo |
3922.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15914166
|
asecos™
3031300133695 |
749 mm | 4 cajones | Gris claro |
3747.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15974176
|
asecos™
3031300233695 |
749 mm | 4 cajones | Amarillo |
3747.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15934166
|
asecos™
3031300133697 |
749 mm | 6 cajones | Gris claro |
4218.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15994176
|
asecos™
3031300233697 |
749 mm | 6 cajones | Amarillo |
4218.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Puerta plegable con ahorro de espacio: Menos espacio necesario delante del armario cuando la puerta está abierta
- Cómodo y seguro: Puerta con sistema de bloqueo de serie para una carga/descarga segura de los recipientes
- Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 4 x cajón extraíble, capacidad de carga: 25 kg, volumen: 5 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención solamente en combinación con/bajo cajones, volumen: 11 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
Armario de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1742 mm | |
1 | |
596 mm |
Acero | |
Plegado, Con bisagras hacia la izquierda | |
1968 mm | |
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (350 mm), 1 sumidero inferior | |
Liso con revestimiento en polvo | |
450 mm |