Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PHOENIX-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Marca: asecos™ 3031300233697
Detalles adicionales : Peso : 339.75720kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
- Puerta plegable que ahorra espacio: menos espacio necesario delante del armario mientras la puerta está abierta
- Fácil de usar y seguro: sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
- Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
1742 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
450 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
596 mm | |
749 × 596 × 1968 mm | |
657 × 450 × 1742 mm | |
749 mm | |
Plegado, Con bisagras hacia la izquierda | |
1 |
6 cajones | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
657 mm | |
Acero | |
6 cajones | |
365 kg | |
Amarillo | |
1968 mm | |
S90.196.060.075.FDAS | |
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |