Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PEGASUS-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
3260.00€ - 3915.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 616 mm |
Fondo interior (métrico) | 524 mm |
Descripción | Manejo con una mano para cabinas de puerta doble (AGT) |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 616 × 1196 × 1298 mm |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Configuración | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15932906
|
asecos™
3012300133753 |
2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
3635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15922936
|
asecos™
3012300233753 |
2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
3635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15568219
|
asecos™
3012300133744 |
2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
3260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15932926
|
asecos™
3012300233744 |
2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
3260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15932936
|
asecos™
3012300233754 |
3 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
3915.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15942906
|
asecos™
3012300133754 |
3 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
3915.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15952896
|
asecos™
3012300133745 |
3 estantes, 1 inserto perforado (185 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Gris claro |
3310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15942926
|
asecos™
3012300233745 |
3 estantes, 1 inserto perforado (185 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Amarillo |
3310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Description
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Fácil manipulación: Con sólo un asa se abren las dos puertas (AGT)
- Cómodo y seguro: Puertas con sistema de bloqueo de serie para una carga/descarga segura de los recipientes
- Siempre cerrado: El cierre automático de serie (TSA) libera los cajones bloqueadas tras aprox. 60 segundos. Señal acústica y visual antes del cierre
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 3 x cajón extraíble, capacidad de carga: 60 kg, volumen: 29 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Specifications
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
524 mm | |
616 × 1196 × 1298 mm | |
Acero | |
Con aletas, Cierre automático | |
1298 mm | |
S90.129.120.WDAC | |
Liso con revestimiento en polvo | |
1050 mm |
616 mm | |
Manejo con una mano para cabinas de puerta doble (AGT) | |
524 × 1050 × 1072 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1072 mm | |
2 | |
1196 mm |