Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-PEGASUS-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca:  asecos™ 3012300133753
Detalles adicionales : Peso : 330.10919kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15932906
  • 3853.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Uso sencillo: manejo con una mano para cabinas de puerta doble (AGT)
  • Fácil de usar y seguro: sistema anticaídas de puertas abiertas (estándar), retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
  • Siempre cerrado: el cierre automático de puertas en serie (TSA) libera las puertas detenidas después de unos 60 segundos; señal acústica y visual antes del cierre
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
1072 mm
2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
524 mm
Acero
616 × 1196 × 1298 mm
524 × 1050 × 1072 mm
616 mm
Con aletas, Cierre automático
2
Manejo con una mano para cabinas de puerta doble (AGT)
Armario de almacenamiento de seguridad
1050 mm
Liso con revestimiento en polvo
1196 mm
344 kg
Gris claro
1298 mm
S90.129.120.WDAC
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE