Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-CLASSIC-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Marca:  asecos™ 3012200233753
Detalles adicionales : Peso : 325.78922kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15952876
  • 3778.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-10-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo, elementos de seguridad montados fuera del armario para una mayor protección contra la corrosión
  • Fácil de usar y seguro (modelo WDAS): sistema anticaídas de puertas abiertas, retirada o almacenamiento de recipientes conveniente y seguro
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
1072 mm
Armario de almacenamiento de seguridad
1050 mm
Liso con revestimiento en polvo
1196 mm
616 × 1196 × 1298 mm
524 × 1050 × 1072 mm
616 mm
Con aletas
2
2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
524 mm
Acero
2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)
342 kg
Amarillo
1298 mm
S90.129.120.WDAS
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE