Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad S-CLASSIC-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
3121.70€ - 5289.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 616 mm |
Fondo interior (métrico) | 524 mm |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario de almacenamiento de seguridad |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Configuración | Altura exterior (métrico) | Anchura exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Configuración | Altura exterior (métrico) | Anchura exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15952876
|
asecos™
3012200233753 |
2 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | 1298 mm | 1196 mm |
3778.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15962866
|
asecos™
3012200233744 |
2 estantes, 1 inserto perforado (285 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | 1298 mm | 1196 mm |
3381.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15962876
|
asecos™
3012200233754 |
3 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | 1298 mm | 1196 mm |
4075.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15972866
|
asecos™
3012200233745 |
3 estantes, 1 inserto perforado (185 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | 1298 mm | 1196 mm |
3434.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15923036
|
asecos™
3020500233705 |
3 estantes, 1 inserto perforado (370 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | 1968 mm | 896 mm |
3121.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15902576
|
asecos™
3011600233715 |
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | 1968 mm | 1196 mm |
3148.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15974346
|
asecos™
3034800233848 |
3 estantes, 1 inserto perforado (370 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP), pared divisoria vertical | 1968 mm | 1196 mm |
4346.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15963036
|
asecos™
3020500233709 |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | 1968 mm | 896 mm |
4065.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15982576
|
asecos™
3011600233726 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | 1968 mm | 1196 mm |
4701.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15984346
|
asecos™
3034800233849 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP), pared divisoria vertical | 1968 mm | 1196 mm |
5289.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada, puertas con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Cómodo y seguro para el usuario (serie WDAS): Sistema de bloqueo de puertas, permite el almacenamiento o la extracción de los envases de forma cómoda y segura
- Ningún uso no autorizado: Puertas con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada
equipamiento interior con
- 6 x cajón extraíble, capacidad de carga: 60 kg, volumen: 29 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
- 1 x cubeto de retención solamente en combinación con/bajo cajones, volumen: 33 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
524 mm | |
Armario de almacenamiento de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
2 |
616 mm | |
Acero | |
Con aletas | |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | |
Liso con revestimiento en polvo |