Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet Q-CLASSIC-90 Winged Doors
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
4095.00€ - 4980.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE |
---|---|
Fondo exterior (métrico) | 615 mm |
Fondo interior (métrico) | 522 mm |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 x 1193 x 1953 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | Izquierda: 522 × 450 × 1647 mm, derecha: 522 x 450 x 1647 mm |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Descripción | N.º de puertas | N.º de estantes | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | N.º de puertas | N.º de estantes | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15967616
|
asecos™
3421404133657 |
puertas de color gris claro | 2 | 3 | 528,50 kg |
4980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15987606
|
asecos™
3421404033656 |
Puertas en amarillo de advertencia | 2 | 6 | 504,50 kg |
4095.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
15997606
|
asecos™
3421404033657 |
Puertas en amarillo de advertencia | 2 | 3 | 528,50 kg |
4980.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-10-2023 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
- Robust construction and longevity: triple hinged door, safety elements assembled outside the storage compartment for increased protection against corrosion, scratch- and impact-resistant surface, easy to clean
- Easy handling with comfort: doors stop in any position, self-closing in the event of fire
- No unauthorised use: doors lockable with cylinder locking (integration in an existing locking system possible) and locking state indicator (red/green)
- Easy transport: integrated transport base with removable, optional base cover
- Easy alignment: adjusting aids to compensate for uneven floor
- Ventilation: integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system, spinning wheel in the exhaust grid as an indicator of sufficient technical ventilation
- Fire resistance 90 minutes
- Type tested in accordance with EN 14470-1
- EN 16121/16122 conformity
- GS certified
- CE compliant
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE | |
522 mm | |
Izquierda: 522 × 450 × 1647 mm, derecha: 522 x 450 x 1647 mm | |
Acero | |
Con aletas | |
1953 mm | |
Q90.195.120.MV | |
Estante de bandeja/estándar | |
1193 mm |
615 mm | |
615 x 1193 x 1953 mm | |
90 mm | |
Armario de seguridad | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1647 mm | |
2 | |
Con textura revestida en polvo | |
450 mm |