Learn More
asecos™ Type 90 Safety Storage Cabinet Q-CLASSIC-90 Winged Doors
Safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas
Marca:  asecos™ 3421404133657
Detalles adicionales : Peso : 475.85519kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15967616
  • 5278.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
  • Manejo sencillo con comodidad: las puertas se detienen en cualquier posición, con cierre automático en caso de incendio
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conectarlos (DN 75) con un sistema de escape técnico y rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
  • Conformidad EN 16121/16122
  • Certificado GS
  • Conformidad CE
Especificaciones
Especificaciones
1647 mm
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo), 3 estantes de bandejas, 1 sumidero inferior (PP), pared divisoria vertical
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
522 mm
Acero
615 × 1193 × 1953 mm
Izquierda: 522 x 450 x 1647 mm, parte derecha: 522 × 450 × 1647 mm
Estante de bandeja
1953 mm
Q90.195.120.MV
90 mm
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
puertas de color gris claro
Armario de almacenamiento de seguridad
450 mm
Con textura revestida en polvo
1193 mm
528,50 kg
Gris, Gris claro
615 mm
Con aletas
3
2