Learn More
asecos™ tipo 90 armario de seguridad Q-CLASSIC-90
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca:  asecos™ 3007304134378
Detalles adicionales : Peso : 309.40201kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931646
  • 3115.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
  • Manejo sencillo con comodidad: las puertas se detienen en cualquier posición, con cierre automático en caso de incendio
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conectarlos (DN 75) con un sistema de escape técnico y rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
  • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1
  • Conformidad EN 16121/16122
  • Certificado GS
  • Conformidad CE
Especificaciones
Especificaciones
Armario de almacenamiento de seguridad
90 mm
450 mm
338 kg
1
1647 mm
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo
615 × 599 × 1953 mm
puertas de color gris claro
615 mm
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Acero
Gris claro, Gris
599 mm
Con textura revestida en polvo
Q90.195.060.R
1953 mm
Con bisagras a la derecha, Abatible
522 x 450 x 1647 mm
522 mm
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo)