Learn More
asecos™ Armario de almacenamiento de seguridad tipo 90 Q-CLASSIC-90 con una sola puerta
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
en la oferta
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 615 mm |
---|---|
Fondo interior (métrico) | 522 mm |
Dimensiones (Pr x An x Al) | 615 x 599 x 1953 mm |
Dimensiones interiores (F x An x Al) | 522 x 450 x 1647 mm |
Altura de la abertura (métrico) | 90 mm |
Código de producto | Marca | Configuración | Modelo de puerta | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Configuración | Modelo de puerta | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15941596
|
asecos™
3007304034371 |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Abatible, Con bisagras a la derecha | Puertas en amarillo de advertencia |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15931396
|
asecos™
3007204133600 |
3 estantes, 1 inserto perforado (380 mm), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Abatible, Con bisagras hacia la izquierda | puertas de color gris claro |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15961636
|
asecos™
3007304134371 |
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Abatible, Con bisagras a la derecha | puertas de color gris claro |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15981596
|
asecos™
3007304034375 |
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Abatible, Con bisagras a la derecha | Puertas en amarillo de advertencia |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15971366
|
asecos™
3007204033606 |
3 estantes de bandejas, 1 inserto perforado (180 mm de altura), 1 sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo) | Abatible, Con bisagras hacia la izquierda | Puertas en amarillo de advertencia |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15991596
|
asecos™
3007304034376 |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Abatible, Con bisagras a la derecha | Puertas en amarillo de advertencia |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15981396
|
asecos™
3007204133608 |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Abatible, Con bisagras hacia la izquierda | puertas de color gris claro |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15911646
|
asecos™
3007304134376 |
4 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Abatible, Con bisagras a la derecha | puertas de color gris claro |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15997822
|
asecos™
3007204033610 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Abatible, Con bisagras hacia la izquierda | Puertas en amarillo de advertencia |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15911606
|
asecos™
3007304034378 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Abatible, Con bisagras a la derecha | Puertas en amarillo de advertencia |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15901406
|
asecos™
3007204133610 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Abatible, Con bisagras hacia la izquierda | puertas de color gris claro |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15931646
|
asecos™
3007304134378 |
6 cajones (acero laminado con revestimiento en polvo) | Abatible, Con bisagras a la derecha | puertas de color gris claro |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias peligrosas en los lugares de trabajo
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior con recubrimiento de melamina, de alta calidad y resistente a arañazos, puerta con 3 bisagras, mecanismo de cierre completo y elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión
- Manipulación fácil y cómoda: La puerta puede permanecer abierta en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de la puerta en caso de incendio
- Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil con indicador del estado de cierre rojo/verde
- Transporte sencillo: Zócalo de transporte integrado, panel de zócalo opcional
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Ventilación: Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de ventilación forzada. Indicador del flujo de aire de la ventilación
equipamiento interior con
- 6 x cajón extraíble, capacidad de carga: 25 kg, volumen: 5 litros, plancha de acero plastificada, RAL 7035 gris claro
Certificados
- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Especificaciones
615 mm | |
615 x 599 x 1953 mm | |
90 mm | |
Armario de seguridad | |
1953 mm | |
1 | |
599 mm |
522 mm | |
522 x 450 x 1647 mm | |
Acero | |
Almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo | |
1647 mm | |
Con textura revestida en polvo | |
450 mm |