Learn More
asecos™ tipo 30 armario para botellas de gas a presión G-CLASSIC-30
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
Marca: asecos™ 3066300130664
Detalles adicionales : Peso : 485.00000kg
Alertas:
For indoor use only
Descripción
- Construcción sólida y duradera: cuerpo fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
- Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes de gas: gran altura interior (1890 mm), muchas posibilidades de conducto en la parte superior del armario
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico, incluso ventilación dentro del armario
Servicio Técnico
Cinco años
Especificaciones
1874 mm | |
Armario para cilindros de gas | |
1094 mm | |
Liso con revestimiento en polvo | |
1198 mm | |
479 × 1094 × 1874 mm | |
615 mm | |
4 cilindros de gas de 50 litros | |
G30.205.120 | |
90 minutos de resistencia al fuego; tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad DIN EN 16121/16122, conformidad CE |
1 equipamiento interior estándar para cilindros de gas (acero laminado galvanizado y revestimiento en polvo) | |
Almacenamiento seguro y autorizado de gases tóxicos o inflamables en zonas de trabajo | |
479 mm | |
Acero | |
615 × 1198 × 2050 mm | |
Gris claro | |
2050 mm | |
Con aletas | |
2 |