Learn More
asecos™ tipo 30 armario para botellas de gas a presión G-CLASSIC-30
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo. Construcción sólida y duradera
2480.40€ - 3153.50€
Especificaciones
Fondo exterior (métrico) | 615 mm |
---|---|
Fondo interior (métrico) | 479 mm |
Color | Gris claro |
Material | Acero |
Tipo de producto | Armario para cilindros de gas |
Alertas:
For indoor use only
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad portante | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15271035
|
asecos™
3066300130664 |
4 cilindros de gas de 50 litros | Con aletas |
3153.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15291035
|
asecos™
3068500130687 |
2 cilindros de gas de 50 litros | Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda |
2480.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15955736
|
asecos™
3068600130687 |
2 cilindros de gas de 50 litros | Con aletas, Con bisagras a la derecha |
2480.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Almacenamiento seguro y homologado de gases inflamables o tóxicos en lugares de trabajo 2 botellas de gas a presión de 50 litros
Funcionamiento / construcción
- Construcción sólida y duradera: Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- Ningún uso no autorizado: Puerta con cerradura de cilindro de perfil (adaptable a llave maestra)
- Fácil instalación: Pies ajustables para salvar las irregularidades del suelo
- Montaje sencillo de los tubos de conexión y ajustes de gas: Gran altura interior (1890 mm), muchas posibilidades de paso en la parte superior del armario
- Ventilación: Conductos de ventilación integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de extracción forzada
equipamiento interior con
- 1 x equipamiento interior estándar, rieles de montaje, rampa de carga, soporte para botellas y correas de fijación, plancha de acero galvanizada y plastificada
Certificados
- 30 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-2
- conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- conformidad CE
Garantía
Cinco años
Especificaciones
615 mm | |
Gris claro | |
Armario para cilindros de gas | |
2050 mm | |
Liso con revestimiento en polvo |
479 mm | |
Acero | |
Almacenamiento seguro y autorizado de gases tóxicos o inflamables en zonas de trabajo | |
1874 mm |