Learn More
Sartorius™ Tipo 145 Cellulose triacetato Ultra discos de membrana de filtración
Esta membrana se caracteriza por una alta hidrofilicidad y una unión no específica excepcionalmente baja.
Marca: Sartorius™ 14549--43------D
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Molde sin soporte de membrana que pueda atrapar o unir microsolutos de paso, estas membranas son ideales para la limpieza de muestras y la eliminación de proteínas y cuando está alto la recuperación de la solución de filtrado es de primordial importancia
Especificaciones
Discos para membrana de ultrafiltración | |
Cellulose Triacetate | |
Non-sterile | |
Ideal para la limpieza de muestras y la eliminación de proteínas y cuando una alta recuperación de la solución de filtrado es de primordial importancia | |
Membrana de ultrafiltración | |
10 Pk. | |
120 μm | |
43 mm |
Ultrafiltration Disc | |
20000 Da | |
0,11 ml/min/cm2 | |
Tipo 145 | |
10 Pk. | |
Disc | |
Discos para membrana de ultrafiltración |