Learn More
Sartorius™ Tipo 145 Cellulose triacetato Ultra discos de membrana de filtración
Esta membrana se caracteriza por una alta hidrofilicidad y una unión no específica excepcionalmente baja.
126.00€ - 1630.00€
Especificaciones
Tipo de filtro Discos para membrana de ultrafiltración
Material Triacetato de celulosa
Caudal 0,11 ml/min/cm2
Para utilizar con (aplicación) Ideal para la limpieza de muestras y la eliminación de proteínas y cuando una alta recuperación de la solución de filtrado es de primordial importancia
Grado Tipo 145
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Diámetro de la membrana (métrico) MWCO N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro de la membrana (métrico) MWCO N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
10194031
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
14549--25------D
25 mm 20000 Da 10
126.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10078241
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
14539--25------D
25 mm 10000 Da 10
126.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10281752
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
14529--25------D
25 mm 5000 Da 10
126.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10524381
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
14549--43------D
43 mm 20000 Da 10
179.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10669341
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
14539--47------D
47 mm 10000 Da 10
185.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10140092
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
14549--47------N
47 mm 20000 Da 100
1630.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10245421
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
14529--47------D
47 mm 5000 Da 10
185.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10440272
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
14539--50------D
50 mm 10000 Da 10
185.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10154081
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
14549--47------D
47 mm 20000 Da 10
185.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10337881
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius™
14549--63------D
63 mm 20000 Da 10
240.00€
paquete de 10
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Molde sin soporte de membrana que pueda atrapar o unir microsolutos de paso, estas membranas son ideales para la limpieza de muestras y la eliminación de proteínas y cuando está alto la recuperación de la solución de filtrado es de primordial importancia
Especificaciones
Especificaciones
Discos para membrana de ultrafiltración
0,11 ml/min/cm2
Tipo 145
120 μm
Triacetato de celulosa
Ideal para la limpieza de muestras y la eliminación de proteínas y cuando una alta recuperación de la solución de filtrado es de primordial importancia
Membrana de ultrafiltración
Discos para membrana de ultrafiltración